Merck
493279
Sigma-Aldrich
聚(乙烯-13C2)
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(-13CH213CH2-)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
mp
130-145 °C (lit.)
質量偏移
M+2 (per repeating unit)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[X][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][X]
相关类别
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
493279-100MG4061833277577