About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)2CD2OD
CAS号:
分子量:
84.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
推荐产品
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.3956 (lit.)
bp
116-118 °C
密度
0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D
InChI 密鑰
LRHPLDYGYMQRHN-NWURLDAXSA-N
推薦產品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
302996-1G | 4061837614132 |
302996-5G | 4061837614149 |