Merck
516899
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-p-甲基苯亚磺酰胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4S(O)NH2
分子量:
155.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]22/D +85°, c = 1 in chloroform
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)