Merck
513571
Sigma-Aldrich
Luperox® 531M80, 1,1-双( 叔戊过氧)环己烷 溶液
80 wt. % in odorless mineral spirits
别名:
1,1-二( 叔戊基过氧)环己烷 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10[OOC(CH3)2C2H5]2
CAS号:
分子量:
288.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
濃度
80 wt. % in odorless mineral spirits
折射率
n20/D 1.442
密度
0.898 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)CC
InChI
1S/C16H32O4/c1-7-14(3,4)17-19-16(12-10-9-11-13-16)20-18-15(5,6)8-2/h7-13H2,1-6H3
InChI 密鑰
IMYCVFRTNVMHAD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚合引发剂
法律資訊
Arkema Inc. 产品
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)