Merck
388076
Sigma-Aldrich
过氧乙酸叔丁酯 溶液
50 wt. % in odorless mineral spirits
别名:
过乙酸叔丁酯, 过氧乙酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO3C(CH3)3
CAS号:
分子量:
132.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
t1/2
10 hr(101 °C, 0.2 M in benzene)
濃度
50 wt. % in odorless mineral spirits
折射率
n20/D 1.412
密度
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)8-9-6(2,3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可直接在 β-内酰胺 4 号位进行铜催化乙酰氧基化反应。
试剂作为甲基自由基源,在光氧化还原催化下与光催化剂[Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6 (Aldrich L511765)联合用于生物活性杂环化合物的后期官能团化。
光氧化还原催化生物活性杂环物质的后期官能团化
产品适配我们的光反应器系列:包括Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 277-277 (1990)