Key Documents
4P100
Sigma-Aldrich
4-Point Probing Chip
4P100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NC.13
材料
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
描述
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
特點
point style 4 pt probe
包裝
pkg of 16 non-diced devices
製造商/商標名
4P100
die thickness
525 μm , silicon
電極尺寸
10 nm , chrome
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)