Merck
492248
Sigma-Aldrich
琥珀酸二甲酯-2,2,3,3-d4
98 atom % D
别名:
丁二酸二甲酯-2,2,3,3-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O2CCD2CD2CO2CH3
CAS号:
分子量:
150.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
密度
1.148 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
InChI 密鑰
MUXOBHXGJLMRAB-KHORGVISSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)