Merck
491837
Sigma-Aldrich
苯甲酰胺-α-13C
99 atom % 13C
别名:
苯甲酰胺-13C1(羰基-13C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H513CONH2
CAS号:
分子量:
122.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
125-128 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i7+1
InChI 密鑰
KXDAEFPNCMNJSK-CDYZYAPPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
356.0 °F - closed cup
閃點(°C)
180.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)