Merck
694304
Sigma-Aldrich
Benzamide (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
别名:
Benzoic-1-13C acid amide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC6H7NO
分子量:
122.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
125-128 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
NC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i6+1
InChI 密鑰
KXDAEFPNCMNJSK-PTQBSOBMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)