Merck
490105
Sigma-Aldrich
L-苯丙氨酸-15N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(15NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
166.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
技術
bio NMR: suitable
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[H][C@]([15NH2])(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i10+1
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-YTRLMEAHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)