Merck
489050
Sigma-Aldrich
DL-赖氨酸-2-15N 二盐酸盐
99 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·2HCl
CAS号:
分子量:
220.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
mp
190 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl.Cl.NCCCCC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i8+1;;
InChI 密鑰
JBBURJFZIMRPCZ-IAAMHKOASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)