Merck
486078
Sigma-Aldrich
硝酸钙-15N2
5 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca(15NO3)2
CAS号:
分子量:
166.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
5 atom % 15N
形狀
solid
分子量
164.48 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
561 °C (lit.)
應用
agriculture
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
InChI 密鑰
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)