Merck
492388
Sigma-Aldrich
D-亮氨酸-15N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(15NH2)CO2H
分子量:
132.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
光學活性
[α]23/D −14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[H][C@@]([15NH2])(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1/i7+1
InChI 密鑰
ROHFNLRQFUQHCH-RFBVFTEYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)