Merck
485187
Sigma-Aldrich
1-溴己烷-d13
98 atom % D
别名:
己基溴-d13
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3C(CD2)4CD2Br
分子量:
178.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.4475 (lit.)
bp
154-158 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
1.269 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+13
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI 密鑰
MNDIARAMWBIKFW-UTBWLCBWSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Caitlyn M Wolf et al.
Soft matter, 15(25), 5067-5083 (2019-06-12)
The molecular morphology and dynamics of conjugated polymers in the bulk solid state play a significant role in determining macroscopic charge transport properties. To understand this relationship, molecular dynamics (MD) simulations and quantum mechanical calculations are used to evaluate local