About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)6CD2Br
CAS号:
分子量:
210.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.4518 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.217 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+17
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
InChI 密鑰
VMKOFRJSULQZRM-OISRNESJSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup