Merck
485128
Sigma-Aldrich
羟基甲基聚苯乙烯树脂
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
(羟甲基)聚苯乙烯, 羟基甲基聚苯乙烯, 聚合物键合型苄醇, 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,羟甲基化
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
1.0-2.0 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
alcohol
SMILES 字串
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H8O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5,8H,6H2
InChI 密鑰
OMCHBRGCBUQBNU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)