Merck
ANV00197
Sigma-Aldrich
(R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO5
分子量:
231.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCOC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(14)11-4-5-15-6-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
KVXXEKIGMOEPSA-SSDOTTSWSA-N