Merck
499226
Sigma-Aldrich
羟基甲基聚苯乙烯树脂
70-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol loading, 1 % cross-linked
别名:
(羟甲基)聚苯乙烯, 羟基甲基聚苯乙烯, 聚合物键合型苄醇, 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,羟甲基化
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
2.0-3.0 mmol loading
粒徑
70-90 mesh
官能基
alcohol
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)