Merck
483818
Sigma-Aldrich
Boc-D-脯氨酸
99%
别名:
Boc-D-Pro-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO4
CAS号:
分子量:
215.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]22/D +60°, c = 2 in acetic acid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
134-137 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)