Merck
47874
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homolys(Boc)-OH
≥95.0% (HPLC)
别名:
(S)-7-(Boc-氨基)-3-(Fmoc-氨基)庚酸, Nβ-芴甲氧羰基-Nω-叔丁氧羰基-L-β-高赖氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H34N2O6
分子量:
482.57
Beilstein:
8022293
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥95.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-15-9-8-10-18(16-24(30)31)29-26(33)34-17-23-21-13-6-4-11-19(21)20-12-5-7-14-22(20)23/h4-7,11-14,18,23H,8-10,15-17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
SDBUQLGECIYUDT-SFHVURJKSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)