71086
KOD热启动DNA聚合酶
High fidelity DNA polymerase designed for accurate PCR amplification of long strand and GC- rich DNA templates for cloning and cDNA amplification applications.
别名:
High fidelity PCR, Hot start PCR, Hot start polymerase, KOD hot start polymerase
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
41106314
NACRES:
NA.54
推荐产品
一般說明
PCR涉及通过热稳定的DNA聚合酶对DNA模板进行复制。所用聚合酶的加工性、特异性和保真度会影响PCR反应的效率、可重复性和产率。高保真PCR使用具有低错误率的DNA聚合酶,并在复制目的DNA方面具有很高的准确性。当需要精确地扩增基因靶标时,例如在直接测序或克隆下游蛋白质表达时,保真度至关重要。不必要的突变可能会严重影响您的研究。我们的分析表明,KOD酶是一种获得快速、准确和高产PCR的简便选择。EMD Millipore′的分子生物学家致力于开发和配制在PCR扩增过程中具有最高特异性、保真度和产率的聚合酶。此外,优化的缓冲液组成、便捷的预混液和循环参数提供了额外的易用性和数据重现性。KOD Hot Start DNA聚合酶*是一种由KOD DNA聚合酶与两种抑制DNA聚合酶和在室温下3′→5′核酸外切酶的活性的单克隆抗体组成的预混合(Mizuguchi 1999)。KOD Hot Start可扩增高达21 kb的基因组DNA模板,包括用于PCR应用的富含GC的基因。KOD Hot Start将KOD的高保真度、快速延伸速度和出色的加工性与抗体介导的热启动的高特异性结合在一起。减少了非特异性扩增,因此可避免在设置和初始温度升高期间可能发生错误启动事件。另外,在室温设置期间由于核酸外切酶活性引起的引物降解也得到了有效地抑制。KOD Hot Start DNA聚合酶可产生平末端PCR产物,适用于使用Novagen Perfectly Blunt® 和LIC载体试剂盒进行克隆。
来源:重组Thermococcus kodakaraensis KOD1 DNA聚合酶,大肠杆菌表达
浓度:1.0 U/l
切割活性:未检出
扩增效率:可实行PCR反应;已经验证21°C下活性受到抑制
存储: -20°C
*Toyobo制造,EMD分销。未在日本市场销售。
注意:购买本产品包括豁免根据产品说明书中所规定的专利提起的诉讼,仅可将所购买的量用于购买者自己的内部研究。其他专利权(例如5¢核酸酶工艺的专利权)不得明示、暗示或禁止反言。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。
来源:重组Thermococcus kodakaraensis KOD1 DNA聚合酶,大肠杆菌表达
浓度:1.0 U/l
切割活性:未检出
扩增效率:可实行PCR反应;已经验证21°C下活性受到抑制
存储: -20°C
*Toyobo制造,EMD分销。未在日本市场销售。
注意:购买本产品包括豁免根据产品说明书中所规定的专利提起的诉讼,仅可将所购买的量用于购买者自己的内部研究。其他专利权(例如5¢核酸酶工艺的专利权)不得明示、暗示或禁止反言。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。
應用
使用KOD热启动DNA聚合酶:
- 高保真扩增基因组DNA以进行桑格测序。
- 进行基因组DNA扩增,以筛选用于靶向外显子纯合性缺失的单细胞克隆。
- 从小鼠淋巴瘤细胞分离的基因组DNA上扩增特定基因家族。
特點和優勢
- 高保真度:与传统Taq DNA聚合酶相比,保真度高出大约80倍
- 长片断&PCR:扩增基因组DNA高达12 kbp,质粒DNA和λ DNA模板高达21 kbp,错误率低
- 高效扩大富含GC的区域
- 抗体介导热启动功能可降低引导错误和引物二聚体的形成
- 产生适合克隆的平端PCR产物
- 环境温度设置方便,与自动化兼容
- 兼容定点诱变实验方案
- 最佳KOD热启动缓冲液,广泛靶标上实现PCR性能
成分
•200 U 或 5 × 200 UKOD Hot Start DNA聚合酶(1.0 U/µl)
•1.2 ml 或 5 × 1.2 ml用于KOD Hot Start DNA聚合酶的10X PCR缓冲液
•1 ml 或 5 × 1 ml25 mM MgSO₄
•1 ml 或 5 × 1 mldNTP 混合物(各2 mM)
•1.2 ml 或 5 × 1.2 ml用于KOD Hot Start DNA聚合酶的10X PCR缓冲液
•1 ml 或 5 × 1 ml25 mM MgSO₄
•1 ml 或 5 × 1 mldNTP 混合物(各2 mM)
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
在含有20 mM Tris-HCl(pH 7.5,25°C)、8 mM氯化镁₂、7.5 mM DTT、50 µg/ml BSA、分别150 µM dATP、dCTP、dGTP、dTTP(未标记形式和[3H] dTTP的混合物)、以及150 µg/ml活化的小牛胸腺DNA的反应中,一个单位定义为在75°C、30分钟内可催化10 nmol dNTP掺入酸不溶形式所需要的酶量。
其他說明
Mizuguchi, H., et al. 1999.J. Biochem.(Tokyo)126, 762.Kitabayashi, M., et al. 2002.Biosci.Biotechnol.Biochem.66 (10), 2194.Fujii, S., et al. 1999.J. Mol.Biol.289, 835.
法律資訊
由Toyobo制造并由EMD分销。购买本产品包括豁免根据产品说明书中所规定的专利提起的诉讼,仅可将所购买的量用于购买者自己的内部研究。′其他专利权(例如5′核酸酶工艺的专利权)不得明示、暗示或禁止反言。有关购买许可的更多信息,可联系Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA获取。
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Perfectly Blunt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
Marcela Holá et al.
BioMed research international, 2013, 535049-535049 (2014-01-03)
The moss Physcomitrella patens is unique for the high frequency of homologous recombination, haploid state, and filamentous growth during early stages of the vegetative growth, which makes it an excellent model plant to study DNA damage responses. We used single
Teresa A F Cardote et al.
Structure (London, England : 1993), 25(6), 901-911 (2017-06-08)
Cullin RING E3 ubiquitin ligases (CRLs) function in the ubiquitin proteasome system to catalyze the transfer of ubiquitin from E2 conjugating enzymes to specific substrate proteins. CRLs are large dynamic complexes and attractive drug targets for the development of small-molecule
Chao Liu et al.
Journal of lipid research, 59(2), 391-399 (2017-12-01)
Elevated plasma LDL cholesterol is the dominant risk factor for the development of atherosclerosis and cardiovascular disease. Deficiency in the LDL receptor (LDLR) is a major cause of familial hypercholesterolemia in humans, and the LDLR knockout mouse is a major
Chris D Whitewoods et al.
Current biology : CB, 28(15), 2365-2376 (2018-07-24)
How genes shape diverse plant and animal body forms is a key question in biology. Unlike animal cells, plant cells are confined by rigid cell walls, and cell division plane orientation and growth rather than cell movement determine overall body
Tamia A Harris et al.
Cell host & microbe, 25(6), 777-788 (2019-05-19)
Vitamin A deficiency increases susceptibility to skin infection. However, the mechanisms by which vitamin A regulates skin immunity remain unclear. Here, we show that resistin-like molecule α (RELMα), a small secreted cysteine-rich protein, is expressed by epidermal keratinocytes and sebocytes
商品
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
实验方案
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing