Merck
478164
Sigma-Aldrich
异氰酸 3,5-二甲氧基苯酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3NCO
CAS号:
分子量:
179.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
33-36 °C (lit.)
官能基
isocyanate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(OC)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-8-3-7(10-6-11)4-9(5-8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
LEKQOUWMYSIQII-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-3,5-dimethoxybenzene, is an aryl isocyanate.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)