Merck
511978
Sigma-Aldrich
3,4-(亚甲基二氧基)苯基异氰酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5NO3
CAS号:
分子量:
163.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
48-51 °C (lit.)
官能基
isocyanate
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C=Nc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-4-9-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7/h1-3H,5H2
InChI 密鑰
GTTXYMVUACJZRG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate, an aryl isocyanate, is also known as 5-isocyanato-1,3-benzodioxole.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)