Merck
476706
Sigma-Aldrich
聚苯胺 翠绿亚胺基
average Mw ~10,000
别名:
翡翠碱聚苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~10,000
溶解度
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
SMILES 字串
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
InChI 密鑰
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚苯胺(PAni) 祖母绿盐可以通过 PAni 祖母绿碱(PAni-EB) 的质子化制备。PAni-EB 在 pH>7 时形成。一项研究解释了其′对抗腐蚀剂的机制。
聚苯胺(翡翠碱)(PANI)是一种本征导电聚合物,由连接有氮取代衍生物的环状结构组成。它具有以碱形式存在的翠绿色型氧化态。它具有很高的耐腐蚀性,可用于电化学器件的开发。
應用
聚苯胺(PANI) 形成可用于各种半导体应用的共轭体系。它还广泛用作有机电子和化学传感的保护涂层和空穴传输层(HTL)。
该聚合物用作防腐添加剂。环氧树脂涂料可以使用 PAni-EB 进行改性。
特點和優勢
未掺杂形式的导电聚合物(非导电)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Study of epoxy and alkyd coatings modified with emeraldine base form of polyaniline.
Armelin E, et al.
Progress in Organic Coatings, 58(4), 316-322 (2007)
Emeraldine Base Polyaniline as an Alternative to Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) as a Hole-Transporting Layer
Higgins RWT, et al.
Advances in Functional Materials, 11(6), 407-402 (2001)
Corrosion protection of iron/steel by emeraldine base polyaniline: an X-ray photoelectron spectroscopy study.
Fahlman M, et al.
Synthetic Metals, 85(1-3), 1323-1326 (1997)
Anticorrosion performances of epoxy coatings modified with polyaniline: A comparison between the emeraldine base and salt forms
Armelin E, et al.
Progress in Organic Coatings, 65(1), 88-93 (2009)
Suitability of emeraldine base polyaniline-PVA composite film for carbon dioxide sensing.
Irimia-Vladu M and Fergus JW
Synthetic Metals, 156(21-24), 1401-1407 (2006)