形狀
powder (Infusible)
分子量
average Mw >15,000
表面積
5-20 m2/g
粒徑
3-100 μm
傅導性
2-4 S/cm (compacted powder)
mp
>300 °C (lit.)
密度
1.36 g/mL at 25 °C
體積密度
18.8 lb/cu.ft
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
与专利有机磺酸复合(掺杂)的聚苯胺形式。聚苯胺具有环境稳定性和可调谐导电性。3 化学氧化法合成聚苯胺 (PANI) 祖母绿盐已有报道。观察到磺化染料与 PANI 带电荷的主链发生化学作用。PANI 选择性吸附磺化染料。在同一研究中报告了聚合物的光谱、衍射和电导率测量结果。1
固有导电聚合物。
在 100°C 和 200°C 下短期稳定。分散颗粒倾向于在形成导电通路的模制物品中重新聚集。一种有机酸的酸性盐,与大多数碱不相容。
与专有有机磺酸络合(掺杂)的聚苯胺形式
在 100°C 和 200°C 下短期稳定。分散颗粒倾向于在形成导电通路的模制物品中重新聚集。一种有机酸的酸性盐,与大多数碱不相容。
与专有有机磺酸络合(掺杂)的聚苯胺形式
應用
聚合物共混物和液体分散体中的添加剂,用于电磁屏蔽、电荷耗散、电极、电池和传感器。聚苯胺可用于线性致动器。1
银纳米颗粒(AgNPs)、氧化石墨烯(GO)、氧化铝(α-Al2O3)、碳纤维和石墨等各种纳米材料,可以与PANI一起用于开发转化医学、 超级电容器、 摩擦电纳米发电机 和其他储能应用。
包裝
5 g 包装在玻璃瓶中;25 g 包装在聚乙烯瓶中
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Electric impulse spring-assisted contact separation mode triboelectric nanogenerator fabricated from polyaniline emeraldine salt and woven carbon fibers.
Cheedarala RK, et al.
Nano Energy, 53(43), 362-372 (2018)
Tuning electrical transport mechanism of polyaniline-graphene oxide quantum dots nanocomposites for potential electronic device applications.
Mombru? D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 120(43), 25117-25123 (2016)
Andrés Felipe Cruz-Pacheco et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-23)
Polyaniline (PANI) has recently gained great attention due to its outstanding electrical properties and ease of processability; these characteristics make it ideal for the manufacturing of polymer blends. In this study, the processing and piezoresistive characterization of polymer composites resulting