About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7I2N
CAS号:
分子量:
346.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
96%
mp
191-195 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES 字串
I[H].ICc1cccnc1
InChI
1S/C6H6IN.HI/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
InChI 密鑰
BAQXGQCFFKMGOQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide is a halogenated heterocyclic building block.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3