Merck
376426
Sigma-Aldrich
苄基三甲基三溴化铵
97%
别名:
BTMABr3, 苄基三甲基溴化铵二溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N(Br3)(CH3)3
分子量:
389.95
Beilstein:
7105839
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
OQESKQAHRXOSMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)