Merck
475181
Sigma-Aldrich
五甲基环戊二烯基三氯化锆(IV)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15Cl3Zr
CAS号:
分子量:
332.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
反應適用性
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[Zr](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Zr/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
FOKGVHRHBBEPPI-UHFFFAOYSA-K
應用
Catalyst for:
Cross-coupling reaction of aryl fluorides with phenethyl Grignard reagents
Living polymerizations of propylene
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3