Merck
472271
Sigma-Aldrich
2,6-二氯-5-氟烟酰乙酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8Cl2FNO3
CAS号:
分子量:
280.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
68-72 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
fluoro
ketone
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C10H8Cl2FNO3/c1-2-17-8(16)4-7(15)5-3-6(13)10(12)14-9(5)11/h3H,2,4H2,1H3
InChI 密鑰
IEUHWNLWVMLHHC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoro-β-oxo-3-pyridinepropionate is a β-keto ester.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)