Merck
467456
Sigma-Aldrich
2-甲基苯并噻吩
97%
别名:
2-甲基苯并[b]噻吩
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8S
CAS号:
分子量:
148.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
47-52 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Methylthianaphthene is a 2-substituted thianaphthene derivative. It can be synthesized by reacting 2-thianaphthenyllithium with methyl p-toluenesulfonate.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lei Wang et al.
Journal of hazardous materials, 342, 758-769 (2017-09-20)
The ZrO
Some 2-Substituted Thianaphthenes Derived from 2-Thianaphthenyllithium1.
Shirley DA and Cameron MD.
Journal of the American Chemical Society, 74(3), 664-665 (1952)
Global Trade Item Number
货号GTIN
467456-5G4061832358154
467456-1G4061826663790