反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Pt].N.O
InChI
1S/4H3N.3H2O.Pt/h4*1H3;3*1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
YNZKWSKEPMJRMB-UHFFFAOYSA-L
相关类别
一般說明
四氨合氢氧化铂水合物是一种无机铂催化剂,通常用作铂复合物的合成前体。
應用
四氨合氢氧化铂水合物可作为铂前体合成Pt/CeO2催化剂用于水煤气变换反应。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves