Merck
275905
Sigma-Aldrich
四氨合氯化铂 水合物
98%
别名:
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
分子量:
334.11 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
成份
Degree of hydration, ≤1
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES 字串
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
四氨合铂(II)氯化物水合物可作为铂的来源:
  • 在Nafion膜上沉积Pt电极层。
  • 用作电子束技术中的偶联催化剂,用于分解挥发性有机化合物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Fabrication and characterization of an ionic polymer-metal composite bending sensor.
Song DS, et al.
Macromolecular Research, 25(12), 1205-1211 (2017)
Novel hybrid technology for VOC control using an electron beam and catalyst.
Jeon EC, et al.
Research on Chemical Intermediates, 34(8-9), 863-870 (2008)
Electro-mechanical actuator with muscle memory.
Khaldi A, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(38), 8029-8034 (2014)