Merck
460826
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-羟基-4-苯基丁酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2CH(OH)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
208.25
Beilstein:
3590943
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]21/D −10°, neat
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Ethyl (R)-(−)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate can be used as a key intermediate for the synthesis of various ACE inhibitors like Cilazapril, Benazepril, and Enalapril.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantio-and regiospecific reduction of ethyl 4-phenyl-2, 4-dioxobutyrate with baker?s yeast: preparation of (R)-HPB ester
Fadnavis NW and Radhika KR
Tetrahedron Asymmetry, 15(21), 3443-3447 (2004)