Merck
459674
Sigma-Aldrich
溴化镍 (II) 2-甲氧基乙基醚复合物
别名:
二甘醇二甲醚二溴化镍
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NiBr2 · O(CH2CH2OCH3)2
分子量:
352.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES 字串
Br[Ni]Br.COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3.2BrH.Ni/c1-7-3-5-9-6-4-8-2;;;/h3-6H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI 密鑰
RRSIMIHTHWYRRA-UHFFFAOYSA-L
應用
溴化镍(II)2-甲氧基乙基醚复合物可用作制备以下物质的催化剂:
  • 在锌还原剂存在的情况下通过芳基卤化物和各种醛的加成反应制备的受阻二芳基甲醇和苄醇。
  • 通过以活性较低的苄基氯对未活化烯烃进行还原二碳官能化制备的苯并稠环化合物。
  • 通过取代的 5-溴-3-甲氧基-2-(三甲基硅基)苯基三氟甲磺酸盐和溴甲基硼酸频哪醇酯之间的 C-C 交叉偶联反应产生的苄基硼衍生物。
  • 在光敏剂存在的情况下通过磺酰胺和芳基溴的N-芳基化产生的N-杂芳基磺酰胺。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Photochemically Mediated Nickel-Catalyzed Synthesis of N-(Hetero) aryl Sulfamides
Simons RT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85(10), 6380-6391 (2020)
Aryne Reaction and Cross-coupling Approach for the Synthesis of Diverse N-Arylphenylalanine Derivatives
Kobayashi T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 49(7), 809-812 (2020)
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.