Merck
456705
Sigma-Aldrich
(DHQ)2AQN
95%
别名:
氢化奎宁(蒽醌-1,4-二基)二醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C54H56N4O6
分子量:
857.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +495°, c = 1 in chloroform
mp
175-180 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CC[C@@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@H](Oc3ccc(O[C@@H]([C@H]4C[C@@H]5CCN4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8C(=O)c9ccccc9C(=O)c38)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C54H56N4O6/c1-5-31-29-57-23-19-33(31)25-45(57)53(39-17-21-55-43-13-11-35(61-3)27-41(39)43)63-47-15-16-48(50-49(47)51(59)37-9-7-8-10-38(37)52(50)60)64-54(46-26-34-20-24-58(46)30-32(34)6-2)40-18-22-56-44-14-12-36(62-4)28-42(40)44/h7-18,21-22,27-28,31-34,45-46,53-54H,5-6,19-20,23-26,29-30H2,1-4H3/t31-,32-,33+,34+,45-,46-,53-,54-/m1/s1
InChI 密鑰
ARCFYUDCVYJQRN-KGHNJIHGSA-N
應用
用于大多数含脂肪族取代基的烯烃或者烯丙基位置具有杂原子的烯烃的不对称双羟基化反应的优良配体。
法律資訊
经 Rhodia Pharma Solutions 授权销售。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Eecker, H. Sharpless, K.B.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 35, 448-448 (1996)