形狀
powder or granules
solid
成份
Sc, 19.5-22.0% EDTA titration
反應適用性
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
CC(C)O[Sc](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sc/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI 密鑰
SLACPSWSQQIQTG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges