Merck
325899
Sigma-Aldrich
乙酸钪(III) 水合物
99.9% trace metals basis
别名:
Acetic acid scandium hydrate, Scandium acetate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CO2)3Sc · xH2O
分子量:
222.09 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder, crystals or chunks
反應適用性
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
O.CC(=O)O[Sc](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Sc/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
WAUFOVXMMKWBAE-UHFFFAOYSA-K
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)