Merck
449601
Sigma-Aldrich
溴化铝
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
别名:
三溴化铝, 三溴化铝(AlBr3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AlBr3
CAS号:
分子量:
266.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 81.3 °C)
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: aluminum
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
94-98 °C (lit.)
密度
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.