Merck
449628
Sigma-Aldrich
氟化铝
anhydrous, powder, 99.8% trace metals basis
别名:
三氟铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AlF3
CAS号:
分子量:
83.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
化驗
99.8% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
1290 °C (lit.)
密度
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Applied Physics Letters, 69, 2012-2012 (1996)
Optics Communications, 132, 73-73 (1996)
Catalysis Letters, 41, 221-221 (1996)
Lecoq, A.; et al.
Non-Cryst. Solids, 41, 209-209 (1980)
Journal of Luminescence, 69, 121-121 (1996)