Merck
205796
Sigma-Aldrich
四氯钯(II)酸钾
98%
别名:
氯亚钯酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2PdCl4
CAS号:
分子量:
326.43
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
化驗
98%
形狀
crystals
mp
105 °C (dec.) (lit.)
密度
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI 密鑰
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四氯钯酸钾(II)是一种深棕色结晶固体,广泛用作催化、纳米材料合成和电子领域的钯源。
應用
四氯钯酸钾(II)可用于:
  • 作为前体 合成用于催化降解有机污染物的Pd纳米颗粒, 以及用于甲酸和乙醇氧化的Pd-GO电催化剂。
  • 以均匀的Pd八面体纳米晶和立方纳米晶(NC)为牺牲模板,采用电偶置换法合成具有空心结构的Pd–Pt 合金 NC。中空NC的ORR活性更高。
  • 合成 固定化Pd催化剂,这种通用方法是 将PAA和PEI-Pd(II)逐层沉积在氧化铝上,然后还原 Pd2+。这种方法有几个好处, 包括通过聚电解质基质稳定颗粒、引入选择性 以及显著减少不必要的异构化。扩大聚电解质薄膜的应用有望进一步提高 加氢反应和 其他反应的选择性。
  • 制备用于气敏应用的导电性多孔金属有机骨架(MOF), 还可在金属有机骨架(MOF)上 合成双金属 Pd/SnO2纳米颗粒,作为乙醇氧化的 电催化剂。
  • 制备具有多芳烃配体 的刚性大环钳形催化剂,催化 活性更强。
特點和優勢
用于合成半导电的含金属聚合物,在聚合物中聚吡咯主链具有最低的构象能,并且几乎成平面。与双二硫醇盐反应生成金属-双二硫醇盐,可用于激光器 Q 开关材料、光盘记录介质、条形码材料和超导体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mathis, M. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3568-3568 (1998)
B L Iverson et al.
Nucleic acids research, 15(19), 7823-7830 (1987-10-12)
Reaction of DNA with K2PdCl4 at pH 2.0 followed by a piperidine workup produces specific cleavage at adenine (A) residues. Product analysis revealed the K2PdCl4 reaction involves selective depurination at adenine, affording an excision reaction analogous to the other chemical
A water-based synthesis of octahedral, decahedral, and icosahedral Pd nanocrystals.
Byungkwon Lim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(48), 9279-9282 (2007-10-31)
V A Tomilets et al.
Farmakologiia i toksikologiia, 44(1), 77-80 (1981-01-01)
A scheme has been devised that makes it possible to assess a specific mechanism of action of any histamine-releasing agent. The scheme suggests a switch off of different stages of histamine secretion--interaction of a histamine liberator with surface cell receptors
Can reliable information sources be trusted?
Malin Engfeldt et al.
Contact dermatitis, 65(6), 364-367 (2011-11-15)