Merck
425745
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸钇
98%
别名:
三氟甲烷磺酸钇, 三氟甲磺酸 钇(III) 盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3SO3)3Y
CAS号:
分子量:
536.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
core: yttrium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Y/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
近来用于促进糖基氟化物的苷化以及用作制备吡啶和喹啉衍生物的催化剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Synthesis, 801-801 (1995)
Synthesis, 1195-1195 (1995)
Heterocycles, 42, 795-795 (1996)