solid
成份
Dye content, ~85%
mp
>360 °C (lit.)
λmax
565 nm
OPV器件效能
ITO/MoO3/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
ITO/SubPc/F16CuPc/Al
ITO/SubPc/F16CuPc/BCP/Al
SMILES 字串
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6ccccc6c(nc2c7ccccc37)n15)c8ccccc48
InChI
1S/C24H12BClN6/c26-25-31-21-15-9-3-5-11-17(15)23(31)30-24-18-12-6-4-10-16(18)22(32(24)25)29-20-14-8-2-1-7-13(14)19(27-20)28-21/h1-12H/b28-19-,28-21-,29-20-,29-22-
InChI 密鑰
IFJKCEPOUBWFFD-QJAIGJGMSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3