Merck
283649
Sigma-Aldrich
四苯基卟吩氧化钒
别名:
氧代[5,10,15,20-四苯基卟吩(2-)]钒, 氧钒(IV)基内消旋-四苯基卟吩
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H28N4OV
CAS号:
分子量:
679.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: vanadium
λmax
423 nm
SMILES 字串
O=[V]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.O.V/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
InChI 密鑰
WDCQRRQLLCXEFB-YKKPBKTHSA-N
應用
Thin films of VOTPP may be used in detecting methane gas.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Thin films for microsensors
Yahaya M and Salleh MM et al.
Advanced Mat. null