化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
密度
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于微电子学所用 SiO2 的化学气相沉积的试剂。
其他客户在看
Chemistry of Materials, 5, 1710-1710 (1993)