折射率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
轉變溫度
cloud point 48 °C (2 wt. % aqueous solution)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
應用
非离子环氧乙烷缩合物。通用洗涤剂和润湿剂。
法律資訊
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
96.1 - 100.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35.6 - 37.8 °C - closed cup