Merck
421308
Sigma-Aldrich
MERPOL® HCS 表面活性剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
轉變溫度
cloud point 90 °C (1.7 wt. % aqueous solution)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
應用
非离子环氧乙烷缩合物。通用洗涤剂和润湿剂。
法律資訊
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)