Merck
295973
Sigma-Aldrich
N-苯基双(三氟甲烷磺酸亚胺)
99%
别名:
1,1,1-三氟-N-苯基-N-[(三氟甲基)磺酰基]甲磺酰胺, N,N-双(三氟甲磺酰基)苯胺, N-苯基-三氟甲磺酰亚胺, N-苯基双(三氟甲磺酰)亚胺, NSC 240874
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5N(SO2CF3)2
CAS号:
分子量:
357.25
Beilstein:
1269141
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
mp
100-102 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
InChI 密鑰
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在碳纳米管中作为透明强吸电子p-型掺杂物
可用作以下反应的反应物:
两性alpha-硼醛合成
防御性二倍半萜化合物A-D主环骨架的对映选择性合成
单胺重摄取抑制物NS9544醋酸酯的空间选择性合成
空间选择性磺化氧化作用
温和的三氟甲磺酸化试剂。
近来用于与 KHMDS (324671) 共同作用将酮转化为三氟甲磺酸烯醇酯,然后与 Pd(PPh3)4 (216666) 和 Bu3SnH (234788) 共同作用进一步转化为烯烃。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemistry Letters (Jpn), 7, 1313-1313 (1989)
Journal of the American Chemical Society, 112, 8578-8578 (1990)
Tetrahedron, 47, 3485-3485 (1991)
José M Mejía-Oneto et al.
Organic letters, 8(15), 3275-3278 (2006-07-14)
[Structure: see text] A new strategy for the synthesis of (+/-)-aspidophytine has been developed and is based on a Rh(II)-catalyzed cyclization/dipolar cycloaddition sequence. The resulting [3+2]-cycloadduct undergoes an efficient Lewis acid mediated cascade that rapidly provides the complete skeleton of
Global Trade Item Number
货号GTIN
295973-1G
295973-5G4061826649190
295973-25G4061826649183