主要文件
421340
Sigma-Aldrich
MERPOL® SE 表面活性剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
一般說明
非离子型。
應用
低泡沫润湿剂。
法律資訊
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kohichi Kawahara et al.
Glia, 64(11), 1938-1961 (2016-07-28)
To differentiate subtypes of microglia (MG), we developed a novel monoclonal antibody, 9F5, against one subtype (type 1) of rat primary MG. The 9F5 showed high selectivity for this cell type in Western blot and immunocytochemical analyses and no cross-reaction