Merck
415812
Sigma-Aldrich
2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸乙酯
98%
别名:
2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl α-cyano-β,β-diphenylacrylate, Ethyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
277.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
bp
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
InChI 密鑰
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)