Merck
407712
Sigma-Aldrich
苄胺
purified by redistillation, ≥99.5%
别名:
α-氨基甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2NH2
CAS号:
分子量:
107.15
Beilstein:
741984
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
純化經由
glass distillation
redistillation
折射率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
溶解度
alcohol: miscible
diethyl ether: soluble
water: miscible
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES 字串
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChI 密鑰
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
以下研究中使用了苄胺:
  • 通过酰胺和酯形成反应修饰烷基硫醇单层,以将特定化学物质的单层和亚单层覆盖物附着到金属电极上。
  • 作为载体电解质,用于毛细管电泳间接紫外检测分离水中的碱、碱土金属和铵阳离子。
  • 合成以 N -( p -乙烯基苯甲酰基)-2-甲基丙氨酸、苯乙烯和二乙烯基苯为基础的交联多孔共聚物载体。
它可能被用作还原剂和稳定剂,从氧化石墨烯生成还原性氧化石墨烯 (rGO)。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Heuer L.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2006)
A method for the production of reduced graphene oxide using benzylamine as a reducing and stabilizing agent and its subsequent decoration with Ag nanoparticles for enzymeless hydrogen peroxide detection.
Liu S, et al.
Carbon, 49(10), 3158-3164 (2011)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 125-125 (1994)
Capillary electrophoresis of alkali and alkaline-earth cations with imidazole or benzylamine buffers.
Morin PCF and Dreux M.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 17(18), 3869-3888 (1994)
Preparation and characterization of azlactone functionalized polymer supports and their application as scavengers.
Guyomard A, et al.
Eur. Polymer J., 40(10), 2343-2348 (2004)